Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Coated Plates
Code produit 10668534 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Transparents
Nbre de puits:
96
384
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Blocage de la plaque:
Tampon Blocker™ BSA
Tampon SuperBlock™
Conditionnement:
5 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Nbre de puits Format Blocage de la plaque unitSize
10668534 Noir 96 Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 pièces
15621995 Noir 96 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10093593 Noir 96 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10247673 Noir 384 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
11597920 Transparent 96 Plaque en barrette Tampon Blocker™ BSA 5 pièces
10732984 Transparents 96 Plaque en barrette Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10697764 Transparent 96 Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 pièces
10165473 Transparent 96 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10165713 Transparent 384 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10195663 Blanc 96 Étalon Tampon Blocker™ BSA 5 pièces
10175423 Blanc 96 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
10402905 Blanc 384 Étalon Tampon SuperBlock™ 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10668534 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15217
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce en polystyrène 96 et 384 puits revêtues de NeutrAvidin sont prébloquées et prêtes à l’emploi. Elles sont destinées à la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour les applications lors de l’adsorption directe sur les anticorps dénaturés en polystyrène ou sur la molécule cible. La protéine NeutrAvidin Thermo Scientific est l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique de la lectine. Possède un pl presque neutre (6,3), ce qui entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications par rapport à la streptavidine. La protéine NeutrAvidin ne dispose pas de la séquence de RYD bactérienne trouvée sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique due au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhérence présents dans une variété de cellules.
Les plaques revêtues de protéine NeutrAvidin Thermo Scientific Pierce sont des plaques en PS prébloquées et prêtes à l’emploi pour la liaison d’anticorps ou de sondes biotinylés pour les dosages ELISA et d’autres dosages spécifiques à la cible.
Caractéristiques des plaques revêtues de protéine NeutrAvidin :
• Plaques blanches pour les méthodes de détection chimiluminescente
• Prébloquées avec le tampon de blocage Blocker PSA ou SuperBlock
• Immobilisation facile et douce des conjugués contenant de la biotine
• Liaison non spécifique faible
• Aucune dénaturation du composant protéique d’un conjugué lors de la liaison
• Idéales pour la liaison de petites molécules hydrophiles biotinylées (par exemple peptides) qui présentent généralement une mauvaise liaison avec le polystyrène
• Moins coûteuses que les plaques revêtues de streptavidine
• Propriétés de liaison non spécifiques les plus faibles de toutes les protéines liant la biotine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante.
Méthode de détection Fluorescence
Gamme de produits NeutrAvidin, Pierce
Couleur Noir
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Traitement de surface Protéine NeutrAvidin
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Tampon Blocker™ BSA
Quantité 5 plates