Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Code produit 10666914 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
5 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10666914 0,5 ml 1 pièce
10361084 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666914 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31030
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Protéine NeutrAvidin conjuguée à la peroxydase spécialement préparée pour une amplification de signal maximale avec un rapport signal-bruit élevé dans une solution prête à l’emploi.
Le conjugué NeutrAvidin-HRP haute sensibilité Pierce de Thermo Scientific™ est une forme conjuguée à la peroxydase et spécialement préparée de protéine de liaison à l’avidine-biotine qui fournit une amplification du signal comme le poly-HRP et une exceptionnelle stabilité au stockage.
Cette variété spécialement fabriquée de protéines streptavidines conjuguées à la HRP répond aux exigences des scientifiques d’aujourd’hui pour une détection plus sensible dans les applications ELISA et de transfert Western. Le conjugué est adapté à une utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques. Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est conditionné dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4°C pendant au moins un an.
Points clés :
  • Protéine neutravidine – une forme d’avidine spécialement déglycosylée qui fournit une liaison hautement spécifique et à faible bruit de fond des anticorps biotinylés dans de nombreuses applications
  • Sensibilité élevée – permet de détecter de faibles niveaux de la cible sans bruit de fond et d’obtenir des rapports signal-bruit élevés
  • Économique – moins de conjugués utilisés dans les applications de transfert Western et ELISA avec d’aussi excellents résultats
  • Flexible – compatible avec les substrats de peroxydase chimiluminescents, fluorescents et colorimétriques typiques
  • Pratique – grâce à sa forme liquide stabilisée prête à l’emploi, il n’y a pas d’attente pour décongélation ni d’utilisation d’aliquote
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, dans la plage de températures suivante : 2°C à 8°C.
Spécificité Biotine
Méthode de détection Colorimétrique, chimiluminescent, chimifluorescent
Enzymes HRP (Peroxydase de raifort)
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Transfert Western, ELISA, ELISA
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Molécule cible Biotine
Quantité 0,5 ml