Learn More
Thermo Scientific™ NeutrAvidin™ Protein, Maleimide-Activated
Code produit 11855855 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11855855 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11855855 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31007
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Protéine de NeutrAvidin purifiée pour le transfert Western, ELISA ou d’autres méthodes de détection basées sur la biotine.
La protéine Thermo Scientific™ NeutrAvidin est une forme spécialement préparée d’une protéine de liaison à la biotine-avidine qui diminue le bruit de fond lors des transferts Western et des ELISA ; les éléments disponibles incluent de la PR, de l’AP et des conjugués fluorescents standard pour les dosages à base de biotine.
La protéine NeutrAvidin est de l’avidine native déglycosylée provenant de blancs d’œufs. Le retrait des glucides en excès par un processus exclusif produit une protéine avec un point iso-électrique plus neutre et des propriétés de liaison non spécifique plus faibles. Les formes purifiées et conjuguées de la protéine NeutrAvidin offrent des performances exceptionnelles dans les applications de transfert Western, d’ELISA et d’IHC qui nécessitent des sondes se liant à la biotine. La spécificité, la sensibilité et les rapports signal-bruit des dosages avec de la protéine NeutrAvidin sont généralement équivalents ou supérieurs à ceux obtenus avec de la streptavidine bien plus coûteuse.
Points clés :
  • Point isoélectrique quasi neutre : pI égal à 6,3, plus neutre que l’avidine native
  • Presque dépourvu de glycosylation : possibilité réduite de liaison à la lectine par rapport à l’avidine native
  • Pas de séquence de reconnaissance RYD : aucun domaine de liaison hors cible connu comme la streptavidine
  • Abordable : considérablement moins cher que la streptavidine
  • Disponibles en plusieurs formats : choisissez la protéine purifiée NeutrAvidin, les conjugués HRP et AP préparés ou les formes activées pour un grand nombre de techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Streptavidine
Quantité 5 mg
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Réactivité chimique Thiol
Groupement de réactifs Maléimide
Solubilité Soluble dans l’eau
Forme Poudre
Gamme de produits NeutrAvidin
Type de produit NeutraAvidin (réactive)
Marqueur ou colorant Streptavidine