Learn More
Thermo Scientific™ Microbilles magnétiques activées au NHS Pierce™
Code produit 12331893 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12331893 1 ml 1mL
12196490 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12331893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88826
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Immobilisez des protéines ou d’autres ligands pour la purification par affinité de séparation magnétique avec ces particules magnétiques enduites de groupes NHS-ester réactifs aux amines.
Les microbilles magnétiques activées au NHS Thermo Scientific™ Pierce permettent une conjugaison covalente à base d’amine des protéines en microbilles magnétiques dans un format simple de mélange et de déplacement pour une utilisation dans des expériences de purification par affinité personnalisées.
Les microbilles magnétiques activées contiennent des groupes fonctionnels de N-hydroxysuccinimide (NHS) qui réagissent avec des amines primaires pour former des liaisons amides stables. Après la liaison covalente, les protéines immobilisées sont très résistantes au lessivage de la surface de la microbille. Lorsque les microbilles préparées sont utilisées dans des expériences, la liaison non spécifique est négligeable, car les groupes d’ester NHS non réactifs sont complètement bloqués pendant la procédure de couplage. Ces microbilles magnétiques activées au NHS Pierce peuvent être couplées et traitées manuellement avec un support magnétique ou des plateformes automatiques telles que les instruments Thermo Scientific KingFisher.
Points clés :
  • Haute capacité au moins quatre fois supérieure à celle des microbilles magnétiques activées au NHS des autres fournisseurs
  • Facile à utiliser immobilisation en une simple réaction d’une étape avec un temps de manipulation minimal
  • Sans danger aucun produit chimique dangereux n’est nécessaire (p. ex., cyanoborohydrure de sodium, bromure de cyanogène)
  • Compatible avec les ligands utilisation pour immobiliser avec presque tous les composés contenant des amines primaires ou des ligands d’affinité
  • Faible liaison non spécifique la surface des microbilles est prébloquée et tous les groupes d’esters NHS non réactifs sont complètement éteints
  • Compatible avec le protocole le couplage des protéines aux microbilles et les applications en aval peuvent être réalisées manuellement ou sur plateforme automatisée (p. ex., instruments Thermo Scientific KingFisher)
Recommandées dans les cas suivants :
Immobilisation de ligands pour la purification de protéines recombinantes ; immobilisation d’anticorps pour les immunoprécipitations et les co-immunoprécipitations exemptes de contamination des anticorps dans les éluats ; immobilisation d’anticorps secondaires pour la purification par affinité de sous-types d’anticorps à partir d’ascite, de sérum et de surnageant de culture cellulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Concentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace.
Fonctionnalité de surface Ester NHS
Granulométrie 1 μm
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 ml
Forme protéique Recombinant
Cible Amine
Type Microbille magnétique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylacetamide