Learn More
Thermo Scientific™ NHS (N-hydroxysuccinimide)
Product Code. 10772155 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10772155 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10772155 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 24500
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Préparez des agents de réticulation d’ester NHS réactifs à l’amine ou améliorez la conjugaison carbodiimide (EDC) pour les peptides ou les protéines à l’aide de N-hydroxysulfosuccinimide, CAS 6066-82-6.
Le NHS Thermo Scientific™ Pierce est le N-hydroxysuccinimide pur, le composé essentiel nécessaire à la préparation des agents de réticulation ester NHS hydrosolubles et réactifs aux amines ou pour améliorer l’efficacité de la conjugaison lors de l’utilisation de l’EDC carbodiimide.
Points clés :
  • Forme un amino ester acylique avec des groupes carboxyles lorsqu’il est utilisé avec l’EDC
  • La molécule activée par le NHS réagit efficacement avec les amines primaires, ce qui entraîne une liaison amide stable
  • Permet des réactions EDC en deux étapes entre les molécules contenant des carboxyles et des amines
  • La molécule activée par le NHS peut être stabilisée par séchage, ce qui permet la fabrication de sondes et de surfaces réactives aux amines
  • Groupes réactifs : NHS
  • Réactif vers : groupes amino (lors de l’activation des carboxylates)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Description NHS
Poids moléculaire 115,09
Pégylé Non
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non déterminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 25 g
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur