Learn More
Thermo Scientific™ SDA (NHS-Diazirine) (succinimidyl 4,4'-azipentanoate)
Code produit 11891415 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11891415 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11891415 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26167
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Agents de réticulation des amines à n’importe quel élément de longueur très courte à moyenne (3,9 à 13,5 A) ; groupes réactifs d’esters NHS et de diazirine ; photoactivation avec la lumière UV (Amax 330 à 370 nm).
Les réticules NHS-diazirine Pierce Thermo Scientific™ associent des chimies de photoréaction éprouvées NHS-ester et diazirine pour conjuguer des molécules contenant des amines avec presque tout autre groupe fonctionnel via l’activation de la lumière UV à ondes longues.
Les réactifs de succinimidyl-ester diazirine (SDA) sont une nouvelle classe de réticules qui associent une chimie réactive aux amines éprouvées à une photochimie innovante et efficace basée sur la diazirine pour conjuguer des molécules contenant des amines à presque tous les autres groupes fonctionnels. Les réticules SDA comprennent six composés qui sont différents de par les longueurs de bras espaceurs, la capacité à cliver les protéines réticulées et la présence ou l’absence d’un groupe chargé pour la perméabilité membranaire. La réticulation des protéines est une technique importante utilisée pour comprendre la structure des protéines et stabiliser les interactions protéine-protéine. Les réactifs SDA Thermo Scientific étendent l’efficacité et la gamme des interactions qui peuvent être explorées par cette approche.
Points clés :
  • Polyvalent : différents dérivés de la diazirine réactifs aux amines capturent des interactions de protéines intracellulaires ou de surface cellulaire spécifiques
  • Contrôlable : la réticulation chimique en deux étapes est activée à l’aide de lampes à UV de laboratoire conventionnelles
  • Réversible : les espaceurs contenant du disulfure permettent le clivage à l’aide d’agents réducteurs
  • Simple : les réactifs sont photostables dans des conditions d’éclairage de laboratoire typiques, il n’est donc pas nécessaire d’effectuer des expériences dans l’obscurité
  • Mieux que les azotures d’aryle : le groupe diazirine photoréactif a une meilleure photostabilité et est activé plus efficacement par la lumière UV à ondes longues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Non sélective
Cleavable Non
Description SDA
Poids moléculaire 225,2
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 3,9 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C et le protéger de la lumière et de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester NHS, diazirine
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur