Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Nickel Coated Plates
Code produit 10175713 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
Conditionnement:
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Format Méthode de détection Conditionnement
10175713 Transparent Étalon Colorimétrique 5 pièces
10318783 Noir Étalon Fluorescence 5 pièces
10474825 Transparent Plaque en barrette Colorimétrique 5 pièces
10033983 Blanc Étalon Chimiluminescence 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10175713 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 15442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    282.65€ / 5 pièces
    Économisez 62.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce revêtues de nickel offrent un format simple pour lier les protéines de fusion avec étiquette poly-histidine pour ELISA et d’autres dosages à base de plaques impliquant des interactions protéiques des protéines recombinantes exprimées.
Ces plaques revêtues de chélate Ni(2+) sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal. Les lysats bactériens contenant des protéines de fusion marquées à la polyhistidine peuvent être ajoutés directement aux plaques sans avoir besoin de blocage. Les plaques transparentes, blanches ou noires peuvent être utilisées avec des méthodes de détection colorimétriques, chimiluminescentes ou fluorescentes, respectivement.
Les plaques Thermo Scientific Pierce à 96 puits revêtues de nickel, blanches, offrent un format simple pour lier les protéines de fusion marquées à l’histidine pour ELISA et d’autres dosages à base de plaques impliquant des interactions protéiques des protéines recombinantes exprimées. Ces plaques blanches peuvent être utilisées avec des méthodes de détection chimiluminescente.
Caractéristiques des plaques Pierce revêtues de nickel :
• La surface activée Ni2+ permet la liaison métal-chélate des protéines marquées à l’histidine
• Les détergents utilisés pour lyser les cellules n’inhibent pas la liaison aux plaques activées comme ils le font avec le polystyrène ordinaire
• Meilleure liaison pour les dosages sensibles par rapport à d’autres plaques activées au nickel disponibles dans le commerce
• Limite de détection : 1 ng de protéine de fusion polyhistidine
• Capacité de liaison : environ 9 pmol de protéine marquée à l’histidine (27 kDa) par puits
• Niveau d’activation : 200 µl
Ces plaques revêtues de chélate Ni(2+) sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal. Les lysats bactériens contenant des protéines de fusion marquées à la polyhistidine peuvent être ajoutés directement aux plaques sans avoir besoin de blocage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Une fois le sachet ouvert, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant.
Méthode de détection Colorimétrique
Conditionnement 5 plaques
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Volume (métrique) des puits 200 μl
Nbre de puits 96
Traitement de surface Nickel divalent, Chélate de métal
Blocage de la plaque Tampon Blocker™ BSA
Quantité 5 plates