Description
La Ninhydrine Thermo Scientific™ Pierce est un réactif de détection classique, réactif aux amines et colorimétrique pour la détection des protéines et l’analyse des acides aminés.
Points clés :
- Utilisé dans la chromatographie des acides aminés
- Offre une superbe réponse en couleur et un blanc faible
Alertes de commande :
Indéfiniment stable. Aucune réfrigération requise. Conserver le flacon hermétiquement fermé. Éviter l’exposition à la lumière directe du soleil et à l’ammoniac.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Ninhydrine |
| Réactivité chimique | Amine |
| Gamme de produits | Pierce |
| Contenu et stockage | Stocker dans une zone séparée et approuvée.Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes :20 à 25°C. |
| Marqueur ou colorant | Autre étiquette ou colorant |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Quantité | 500 g |