Learn More
Thermo Scientific™ Membrane en nylon Biodyne™ B, 0,45 μm, 8 cm x 12 cm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les membranes en nylon Biodyne A et Biodyne B Thermo Scientific™ sont des feuilles de nylon non modifié ou chargé positivement qui offrent d’excellentes caractéristiques de liaison pour les méthodes de transfert et de détection d’acides nucléiques.
Points clés :
Polyvalent et durable – obtenez une forte liaison de l’ADN par la cuisson ou la réticulation par UV sans endommager la membrane
Facile à utiliser – les feuilles prédécoupées de 8 x 12 cm ont la taille idéale pour les transferts de mini-gel standard et les transferts de microplaques par point
Rapport signal / bruit élevé – bruit de fond inférieur à celui des membranes en nitrate de cellulose et de la plupart des autres membranes de transfert en nylon
Membrane en nylon Biodyne A
- Offre des rapports signal / bruit supérieurs entraînant des sensibilités élevées Fournit des bruits de fond extrêmement faibles
- Contient 50 % de groupes amino et 50 % de groupes carboxyle
- Fournit une surface hydrophile avec un point isoélectrique au pH 6,5
Membrane en nylon Biodyne B
- La surface est modifiée avec un potentiel Zeta positif. Offre des sensibilités élevées
- Permet une liaison rapide des acides nucléiques sans lumière UV ni cuisson
- Améliore l’attraction des molécules biologiques à charge négative
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 12 cm |
| Largeur (métrique) | 8 cm |
| Quantité | 25 feuilles |
| Format | Feuille |
| Matériau | Nylon |
| Porosité | 0,45 μm |
| Contenu et stockage | Remarque : Portez toujours des gants lors de la manipulation des membranes, car les huiles des doigts peuvent empêcher l’humidification appropriée. En outre, les protéines et autres contaminants provenant des mains peuvent se lier aux membranes et provoquer un fond. |
| Dimensions (LxW) | 12 cm x 8 cm |
| Gamme de produits | Biodyne |