Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ p-Aminophenyl Phosphoryl Choline Agarose
Code produit 10753305 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753305 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753305 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20307
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Lier et purifier la protéine C réactive (CRP) à l’aide de ces microbilles d’agarose de la p-aminophényl phosphoryl choline (APC) immobilisée.
L’agarose de la p-aminophényl-phosphorylcholine Thermo Scientific™ Pierce permet la purification de protéines C réactives (CRP).
La phosphorylcholine immobilisée est une résine d’affinité d’agarose perlé pour la purification de protéines C réactives (CRP) à partir du plasma, des ascites et d’autres liquides biologiques. La CRP est une protéine pentamérique (pentraxine) qui est classée comme réactif de phase aiguë en raison de son niveau élevé de production pendant l’inflammation. La protéine se lie aux groupes de phosphorylcholine à la surface des microbes et a été reliée à plusieurs fonctions biologiques, notamment l’activation de la voie du complément classique, l’amélioration de la phagocytose et l’interaction avec certaines sous-populations de lymphocytes T. À la fin des années 1970, Volanakis et ses collègues ont découvert une méthode d’isolement et d’étude des protéines C réactives en utilisant l’affinité de la protéine pour la phosphorylcholine immobilisée à un support poreux de chromatographie solide.
Points clés :
  • Ligand : phosphorylcholine p-aminophényl
  • Support : agarose perlé réticulé à 6 %
  • Capacité de liaison : supérieure à 3 mg de protéine C réactive humaine par millilitre de résine stabilisée
  • Format : 50 % de résine en suspension dans 0,02% d’azoture de sodium
  • Conditions de liaison : solution saline tamponnée au Tris ou au borate (pH 8 à 8,5) avec 1 à 2 mM de chlorure de calcium
  • Condition d’élution : solution saline tamponnée au Tris ou au borate (pH 8 à 8,5) avec 2 mM d’EDTA
  • Réutilisable : la résine peut être régénérée et réutilisée plusieurs fois
Recommandé dans les cas suivants :
Purifiez la protéine C réactive (CRP) ; Purifiez les anticorps de phosphorylcholine anti-p-aminophényl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 5 ml
Cible Protéine C réactive
Type Agarose
Phase stationnaire Phosphorylcholine p-Amino
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose
compliance-icons
Identifiant produit
  • EZ-Link Micro Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic