Learn More
Thermo Scientific™ PEG4-SPDP (PEGylated, long-chain SPDP crosslinker)
Code produit 11802164 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11802164 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11802164 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26128
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Agent de réticulation d’amine à sulfhydryle long (25,7 A) ; groupes ester NHS et pyridyldithiol aux extrémités du bras espaceur à 4 unités en polyéthylène glycol ; forme des liaisons disulfures clivables ; hydrosoluble.
Le PEG4-SPDP Thermo Scientific™ Pierce est un agent de réticulation multifonctionnel pour la conjugaison de protéines via des réticulations amine-à-amine ou amine-à-sulfhydryle qui contiennent un groupe de polyéthylène glycol (PEG) de 4 unités et une liaison de disulfure réductible (clivable).
Les réactifs SPDP ont un ester de N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à une extrémité et un groupe 2-pyridyldithiol réactif au sulfhydryle à l’extrémité opposée. Le PEG4-SPDP possède un bras espaceur à 4 unités en polyéthylène glycol, qui confère une plus grande solubilité à l’agent de réticulation et aux protéines liées par rapport aux agents de réticulation possédant uniquement des espaceurs d’hydrocarbures. Les réactifs pyridyldithiol produisent des liaisons contenant du disulfure qui peuvent être clivées avec des agents réducteurs tels que le dithiothréitol (DTT). Les expériences de réticulation avec les réactifs SPDP ne se limitent pas à celles impliquant des protéines. Toute une variété de molécules avec des amines primaires et des groupes sulfhydryles peut être modifiée ou réticulée à l’aide d’un réactif SPDP.
Points clés :
  • Conjugaison efficace des amines : l’ester NHS fournit une conjugaison efficace aux lysines, aux extrémités N-terminales de peptides et autres amines primaires
  • Conjugaison sulfhydryle réversible : le groupe pyridyldithiol permet la liaison disulfure avec les cystéines réduites et d’autres groupes sulfhydryle, fournissant une liaison stable mais clivable
  • Polyéthylène glycol : les groupes PEG sont souples, non immunogènes, hydrophiles et améliorent souvent la solubilité des molécules fixées
  • Bras espaceur : connecte les amines primaires et les cibles sulfhydryles à des distances allant jusqu’à 25,7 angströms
Spécifications :
  • Nom chimique (simplifié) : 2-pyridyldithiol-tétraoxatétradécane-N-hydroxysuccinimide
  • Formule chimique : C23H33N3O9S2
  • Poids moléculaire : 559,65
  • Bras espaceur : 25,7 angströms
  • Forme : paille à huile de couleur ambrée
  • Solubilité : dissoudre 2 mg dans 179 μl de DMSO ou de DMF pour obtenir une solution mère de 20 mM pour chaque utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Description PEG4-SPDP
Poids moléculaire 559,65
Pégylé Oui
Longueur du bras espaceur 25,7 Å
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C à l’abri de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester NHS, Pyridyldisulfure
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Liquide
Quantité 100 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur