Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce™
Code produit 15808242 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 colonnes
50 colonnes
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15808242 25 colonnes 25 pièces
15848521 50 colonnes 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15808242 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 89852
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce offrent un moyen pratique et reproductible de dessaler et d’éliminer les contaminants des échantillons de peptides avant l’analyse par spectrométrie de masse.
Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Thermo Scientific Pierce sont des colonnes de centrifugation prêtes à l’emploi qui permettent un dessalage efficace des échantillons de peptides après digestion enzymatique. La résine hydrophobe à base de polymère contenue dans chaque colonne offre d’excellentes caractéristiques de liaison et de récupération pour les échantillons de peptides dans la préparation pour la spectrométrie de masse et d’autres méthodes. Chaque colonne de centrifugation peut lier de 5 μg à 5 mg de peptides natifs et marqués au TMT. Ce format de colonne de centrifugation permet le traitement parallèle de plusieurs échantillons (de 10 à 300 μl chacun) en 30 minutes environ.
La spectrométrie de masse est essentielle pour l’étude des composés biologiques. Cependant, de nombreux tampons et réactifs utilisés pour la préparation des échantillons interféreront avec l’analyse par spectrométrie de masse, ce qui conduit à des spectres de mauvaise qualité et à une sensibilité réduite. Les colonnes de centrifugation de dessalage de peptides Pierce sont conçues pour éliminer un grand nombre de contaminants d’échantillons hydrophiles interférents avec une perte minimale d’échantillons, permettant ainsi une analyse sensible et complète des échantillons de protéines digérées par spectrométrie de masse.
• Élimination des contaminants qui interfèrent avec la spectrométrie de masse : réduisent considérablement la suppression de signal et améliorent la sensibilité de la spectrométrie de masse
• Capacité de liaison élevée : la résine hydrophobe à base de polymères permet la récupération des charges de peptides natifs et marqués au TMT de 5 µg à 5 mg
• Simple d’utilisation : la résine est fournie dans un format de colonne de centrifugation à usage unique qui convient à de nombreux tubes de 2 ml courants
• Compatible : la résine est validée avec une variété d’échantillons complexes, y compris des peptides marqués au TMT, et elle est stable dans des conditions de pH extrêmes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne rotative de dessalage
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Format Colonne de centrifugation
Quantité 25 colonnes