Learn More
Thermo Scientific™ Étalon de rétention des peptides Pierce™
Code produit 10361394 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 flacon
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10361394 1 flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10361394 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31700
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Mélange de cinq déca-peptides spécifiques (acétylés avec des amides c-terminaux) pour exécuter des profils d’’élution de référence pour la chromatographie HPLC en phase inverse.
L’étalon de rétention de peptides Thermo Scientific™ Pierce est un mélange de cinq décapeptides d’amide à C-terminal qui fournissent des profils d’élution de référence dans la HPLC en phase inverse.
Les temps de rétention sont prédits en totalisant les valeurs qui représentent la contribution en minutes de chaque résidu d’acides aminés et des groupes terminaux peptidiques. Le temps de rétention dépend du poids moléculaire du peptide. L’effet sur la rétention est relativement peu important avec un petit peptide, mais il augmente avec la taille de la molécule. La précision de la prévision du temps de rétention des peptides diminue significativement au-delà de 20 résidus. Pour garantir la précision, un étalon peptidique est utilisé pour corriger la variation de l’instrument, le vieillissement de la colonne, la variation de la longueur de la chaîne n-alkyle et la densité des ligands.
Points clés :
  • Gagnez du temps dans la purification des peptides
  • Simplifiez l’identification de peptides spécifiques dans un mélange complexe
  • Augmentez l’efficacité de la prévision des profils d’élution des peptides. Déterminez l’ordre relatif de l’élution des peptides d’un mélange complexe. Déterminez le temps de rétention HPLC pour les peptides de composition d’acides aminés connue sur les colonnes HPLC en phase inverse. Surveillez les performances des colonnes en termes d’efficacité, de sélectivité et de résolution pendant le vieillissement des colonnes. Comparez les colonnes en phase inverse de différents fabricants. Évaluez les supports en phase inverse de longueurs de chaîne n-alkyle et de densités de ligand variables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) HPLC
Type de produit Étalon de rétention des peptides
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié à température ambiante.
Matériau de départ peptides
Méthode de détection HPLC
Étape du flux de travail Normalisation
Quantité 1 flacon
Forme Pleine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Peptide Retention Standard
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM AZIDE