Learn More
Thermo Scientific™ Étalon de rétention des peptides Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
L’étalon de rétention de peptides Thermo Scientific™ Pierce est un mélange de cinq décapeptides d’amide à C-terminal qui fournissent des profils d’élution de référence dans la HPLC en phase inverse.
Points clés :
- Gagnez du temps dans la purification des peptides
- Simplifiez l’identification de peptides spécifiques dans un mélange complexe
- Augmentez l’efficacité de la prévision des profils d’élution des peptides. Déterminez l’ordre relatif de l’élution des peptides d’un mélange complexe. Déterminez le temps de rétention HPLC pour les peptides de composition d’acides aminés connue sur les colonnes HPLC en phase inverse. Surveillez les performances des colonnes en termes d’efficacité, de sélectivité et de résolution pendant le vieillissement des colonnes. Comparez les colonnes en phase inverse de différents fabricants. Évaluez les supports en phase inverse de longueurs de chaîne n-alkyle et de densités de ligand variables.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | HPLC |
| Type de produit | Étalon de rétention des peptides |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à -20°C.Le produit est expédié à température ambiante. |
| Matériau de départ | peptides |
| Méthode de détection | HPLC |
| Étape du flux de travail | Normalisation |
| Quantité | 1 flacon |
| Forme | Pleine |