Learn More
Thermo Scientific™ Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce™
Code produit 11310360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μl
Conditionnement:
200µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11310360 200 μl 200µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11310360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88321
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
15 peptides lourds synthétiques mélangés dans un rapport équimolaire pour tester et étalonner l’équipement de chromatographie liquide en phase inverse (LC) et de spectrométrie de masse (LC-MS).
Le mélange d’étalonnage du temps de rétention de peptides Pierce Thermo Scientific™ permet aux utilisateurs de chromatographie liquide en phase inverse (LC) et de spectrométrie de masse (LC-MS) d’optimiser et de confirmer le bon fonctionnement de leur équipement.
Le mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce est utilisé pour optimiser et évaluer les paramètres LC, identifier la fenêtre d’élution totale des peptides et optimiser les paramètres MS. L’analyse fréquente du mélange tout au long de la durée de vie d’une colonne ou son inclusion dans des échantillons quantitatifs permet de surveiller et de normaliser les performances LC-MS entre les échantillons et au fil du temps. Lorsqu’il est utilisé avec le logiciel Thermo Scientific Pinpoint 1.1, le mélange d’étalonnage est utilisé pour prédire les temps de rétention des peptides en fonction de la séquence des peptides et faciliter le transfert des méthodes entre les plateformes LC-MS.
Points clés :
  • Évaluation de la chromatographie et de la performance des instruments MS
  • Prévision de la rétention des peptides sur plusieurs plateformes d’instruments
  • Prévision du temps de rétention des peptides à partir de la séquence à l’aide du facteur d’hydrophobicité calculé
  • Optimisation des fenêtres d’acquisition MS programmées pour une meilleure quantification et un multiplexage accru
  • Norme interne pour normaliser la variation des temps de rétention et des intensités de pic entre les cycles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Mélange de 15 peptides synthétiques lourds à 5 µM chacun
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage Dès réception, conserver à -80°C.
Matériau de départ peptides
Type de produit final Peptide
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 200 μl
Forme Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile