Learn More
Thermo Scientific™ Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le mélange d’étalonnage du temps de rétention de peptides Pierce Thermo Scientific™ permet aux utilisateurs de chromatographie liquide en phase inverse (LC) et de spectrométrie de masse (LC-MS) d’optimiser et de confirmer le bon fonctionnement de leur équipement.
Points clés :
- Évaluation de la chromatographie et de la performance des instruments MS
- Prévision de la rétention des peptides sur plusieurs plateformes d’instruments
- Prévision du temps de rétention des peptides à partir de la séquence à l’aide du facteur d’hydrophobicité calculé
- Optimisation des fenêtres d’acquisition MS programmées pour une meilleure quantification et un multiplexage accru
- Norme interne pour normaliser la variation des temps de rétention et des intensités de pic entre les cycles
Spécification
Spécification
| Description | Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides |
| Formule | Mélange de 15 peptides synthétiques lourds à 0.5 µM chacun |
| Type de produit | Mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides |
| Suffisant pour | 5 à 100 utilisations |
| Quantité | 50 μl |
| À utiliser avec (application) | LC-MS |
Sécurité et traitement
- Pierce Peptide Retention Time Calibration Mixture
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile