Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Peroxidase Conjugate Stabilizer
Code produit 11819160 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11819160 25 ml 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11819160 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31503
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Une solution d’antigel pour stocker les aliquotes et les stocks d’anticorps conjugués au HRP afin qu’ils puissent être pipetés pour une utilisation sans dégel ; mieux que le glycérol.
Le stabilisateur de conjugué de peroxydase Thermo Scientific™ Pierce est une solution d’antigel pour stocker des aliquotes et des stocks d’anticorps et d’autres conjugués HRP afin qu’ils puissent être pipetés pour une utilisation sans décongeler.
Points clés :
  • Fournit un environnement d’antigel tamponné pour les anticorps et protéines conjugués aux enzymes Maintient une solution liquide à faible viscosité à -20°C.
  • Aucun aliquotagede conjugué n’est nécessaire et l’échantillonnage est pratique
  • Contient des conservateurs pour empêcher la croissance antimicrobienne pendant le stockage à long terme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.
Forme Liquide
Gamme de produits Pierce
Type de réactif Réactif stabilisant
Application validée ELISA, immunohistochimie, transfert Western
Quantité 25 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Peroxidase Conjugate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol