Description
Le kit de détection IHC peroxydase Thermo Scientific™ Pierce regroupe le kit de substrat DAB amélioré par le métal Pierce avec tous les composants nécessaires pour colorer, contre colorer et conserver les résultats expérimentaux avec des sections de tissus congelés ou paraffinés.
Points clés :
Sensibilité incroyable : 50 fois plus sensible que la méthode DAB traditionnelle et 30 fois plus sensible que les autres versions DAB intensifiées à l’aide de métaux
Faible bruit de fond, haute intensité : obtenez un précipité brun foncé-noir vif et, même avec l’intensité accrue, le bruit de fond est presque inexistant
Stabilité de six heures : la solution de travail est stable pendant plus de six heures à température ambiante ! D’autres substrats de DAB doivent être utilisés immédiatement
Pratique : pas besoin de se procurer de nombreux réactifs auprès de différents fournisseurs
Comprend :
Concentrat de DAB / métal (10X), 25 ml ; tampon de blocage Universal Blocker dans du TBS, 250 ml ; suppresseur de peroxydase, 2 × 100 ml ; tampon peroxyde stable, 250 ml ; solution saline tamponnée au Tris BupH, 4 sachets ; Surfact-Amps 20 (10 % Tween-20), 10 ml ; hématoxyline modifiée de Harris, 100 ml ; milieu de montage, 60 ml
Specifications
Specifications
| Méthode de détection | Chromogène, colorimétrique |
| Quantité | 1 l |
| Contenu et stockage |
|
| Substrat | DAB (amélioré) |
| Type de substrat | Substrat HRP (péroxydase de raifort) |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec (application) | Immunodétection, IHC (immunohistochimie) |
| Type de produit | Kit de détection IHC peroxydase |