Learn More
Thermo Scientific™ Peroxidase Suppressor
Code produit 10177493 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10177493 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10177493 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 35000
 Article restreint
En stock
Inhibiteur endogène de la peroxydase stable et facile à utiliser pour réduire le signal de fond provenant des cellules et des tissus dans la coloration IHC basée sur HRP.
Le suppresseur de la peroxydase Thermo Scientific™ Pierce est un inhibiteur stable et facile à utiliser de l’activité de la peroxydase endogène provenant des cellules et des tissus afin de réduire le signal de fond dans les applications d’immunohistochimie à base de HRP.
La méthode de l’immunoperoxydase est une méthode de détection couramment utilisée pour l’immuno-coloration des cellules et des tissus. Cependant, l’analyse est souvent compliquée par la présence de peroxydase endogène et l’activité de la “pseudoperoxydase” dans les cellules et les tissus. Cette présence entraîne une coloration non spécifique lorsqu’un substrat tel que la diaminobenzidine (DAB) est présente. La coloration non spécifique est difficile à distinguer du marqueur immunochimique, ce qui rend difficile la distinction entre la localisation finale et l’antigène d’intérêt. La méthode typique d’inhibition de l’activité endogène de la peroxydase implique le peroxyde d’hydrogène ou le peroxyde d’hydrogène dans le méthanol. Le suppresseur de la peroxydase inhibe l’activité de la peroxydase encore plus efficacement que la méthode utilisant le peroxyde d’hydrogène dans le méthanol. De plus, le suppresseur de la peroxydase n’affecte pas l’activité des anticorps. Le suppresseur de la peroxydase peut également être utilisé sur les transferts de surnageant de cellules entières avant l’ajout du marqueur de peroxydase de raifort (HRP).
Points clés :
Stable
Un composant
prêts à l’emploi
Inhibe efficacement l’activité de la peroxydase sans interférer avec les interactions antigène-anticorps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Quantité 100 ml