Learn More
Thermo Scientific™ Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Code produit 11886714 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
400 mL
Conditionnement:
100mL
400mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11886714 100 mL 100mL
11896714 400 mL 400mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11886714 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 17908
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Effectuez des extractions d’ADN avec ce mélange d’alcool phénolique, de chloroforme et d’alcool isoamylique (25 : 24 : 1), additionné d’un tampon pour équilibrer la solution à un pH de 6,7 ou de 8,0.
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific™ Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Points clés :
  • Offre d’excellentes performances sans nucléase
  • Le phénol est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1)
  • Fourni à pH 6,7 pour les extractions d’ADN à pH réduit et spécifique ; pour la plupart des applications d’ADN, le tampon alcalin (inclus) doit être ajouté afin d’obtenir un pH de 8,0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C.
À utiliser avec (application) Extraction de l’ADN
Type de produit Phénol chloroforme et tampon Tris
Quantité 100 mL
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol:Chloroform + Tris Buffer
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol, trichloromethane, 3-methylbutan-1-ol