Description
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific™ Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Le phénol-chloroforme Thermo Scientific Pierce est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1) accompagné d’un flacon de tampon pour un équilibrage au pH 6,7 ou au pH 8,0.
Points clés :
- Offre d’excellentes performances sans nucléase
- Le phénol est un phénol prémélangé à de l’alcool chloroforme/isoamyle (25 : 24 : 1)
- Fourni à pH 6,7 pour les extractions d’ADN à pH réduit et spécifique ; pour la plupart des applications d’ADN, le tampon alcalin (inclus) doit être ajouté afin d’obtenir un pH de 8,0
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 2 à 8°C. |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ADN |
| Type de produit | Phénol chloroforme et tampon Tris |
| Quantité | 400 mL |
| Forme | Liquide |
Safety and Handling
- Phenol:Chloroform + Tris Buffer
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, trichloromethane, pentanol isomers