Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de phosphatases Pierce™
Code produit 15691759 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 comprimés
20 comprimés
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691759 20 comprimés 20 pièces
16306532 2 comprimés 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15691759 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32957
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les mini comprimés inhibiteurs de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offrent une protection complète des échantillons biologiques et des lysats cellulaires à partir de la déphosphorylation grâce à un large spectre d’inhibiteurs de phosphatase.
Les mini comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce protègent les phosphoprotéines contre les sérine / thréonine phosphatases et tyrosine phosphatases. Chaque comprimé inhibiteur de phosphatase contient du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate pour une inhibition à large spectre de l’activité des phosphatases. Les comprimés sont stables à 4°C pendant 12 mois et chaque comprimé suffit pour 10 ml de solution. Les comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce sont adaptés à une utilisation avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires afin de préserver la phosphorylation des protéines pour les applications en aval.
Points clés :
  • Économique : meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché
  • Formulation améliorée : dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Complet : inhibition des phosphatases acides et alcalines et des protéines phosphatases
  • Compatible : utilisation avec des réactifs de lyse cellulaire développés en interne ou disponibles sur le marché et avec les dosages de protéines Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Solide
Gamme de produits Percer
Suffisant pour 10 ml de solution
Inhibiteurs Inhibiteur de phosphatase
Quantité 20 comprimés
Composition Fluorure de sodium, orthovanadate de sodium, pyrophosphate de sodium, bêta-glycérophosphate