Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de phosphatases Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Les mini comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce protègent les phosphoprotéines contre les sérine / thréonine phosphatases et tyrosine phosphatases. Chaque comprimé inhibiteur de phosphatase contient du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate pour une inhibition à large spectre de l’activité des phosphatases. Les comprimés sont stables à 4°C pendant 12 mois et chaque comprimé suffit pour 10 ml de solution. Les comprimés inhibiteurs de phosphatase Pierce sont adaptés à une utilisation avec tous les extraits cellulaires ou tissulaires afin de préserver la phosphorylation des protéines pour les applications en aval.
Points clés :
Points clés :
- Économique— meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché
- Formulation améliorée — Dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
- Complet—inhibition des phosphatases acides et alcalines et des protéines phosphatases
- Compatible—utilisation avec des réactifs de lyse cellulaire développés en interne ou disponibles sur le marché et avec les dosages de protéines Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Comprend | 1 flacon de comprimés inhibiteurs |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Purification de protéines, transfert Western |
| Suffisant pour | 1 comprimé est suffisant pour 10 ml |
| Quantité | 2 comprimés |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?