Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Phosphoprotein Phosphate Estimation Assay Kit
Code produit 10580044 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10580044 100 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10580044 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23270
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Classifiez et identifiez les protéines comme phosphorylées (sérine et thréonine) et obtenez une évaluation semi-quantitative des niveaux de phosphorylation.
Le kit d’estimation de la teneur en phosphate des phosphoprotéines Thermo Scientific™ permet de classifier et d’identifier des protéines phosphorylées (sérine et thréonine), et également de réaliser une évaluation semi-quantitative du niveau de phosphorylation.
Le kit d'estimation de la teneur en phosphate des phosphoprotéines est conçu pour faciliter la caractérisation de l'état et de l'étendue de la phosphorylation des échantillons protéiques purifiés. Le dosage est basé sur l'hydrolyse alcaline du phosphate des résidus séryle et thréonyle dans les phosphoprotéines et sur la quantification du phosphate libéré par le vert malachite et le molybdate d'ammonium. Le dosage, qui dure environ une heure, peut être facilement réalisé dans des microplaques à 96 puits ou dans des tubes à essai.
Le dosage peut permettre d'identifier si une protéine purifiée contient des phospho-sérines (p-Ser) ou des phospho-thréonines (p-Thr) et peut être utilisé pour estimer le niveau de ce type de phosphorylation. Pour la quantification, l'échantillon protéique de test est comparé à des concentrations spécifiques de phosvitine, une phosphoprotéine ayant un niveau de phosphorylation connu. L'étape d'hydrolyse alcaline ne libère pas le phosphate des résidus phospho-tyrosine (p-Tyr) dans la liaison peptidique. Par conséquent, un résultat négatif pour une préparation protéique purifiée inconnue indique que la protéine (1) n’est pas une phosphoprotéine ou (2) est exclusivement phosphorylée au niveau des résidus tyrosine. Dans ce dernier cas, il sera nécessaire de réaliser une analyse par transfert Western avec un anticorps anti-phosphotyrosine afin de différencier les deux possibilités.
Points clés :
  • Spécifique : permet de mesurer la phospho-sérine (p-Ser) phospho-thréonine (p-Thr) uniquement ; ne mesure pas la phospho-tyrosine (p-Tyr)
  • Pratique : les protocoles de tubes à essai et de microplaques à 96 puits sont inclus et nécessitent moins de 90 minutes
  • Semi-quantitatif : permet de calculer les moles de phosphate (P) par mole de protéine en utilisant l’étalon de phosvitine inclus
  • Personnalisable : lorsque des étalons préalablement caractérisés sont disponibles, le format peut être adapté au développement de dosages spécifiques pour des phosphoprotéines pures
Comprend :
Solution de molybdate d’ammonium, solution de vert malachite, pack de solution saline tamponnée au Tris et contrôle positif phosvitine
Recommandé dans les cas suivants :
Identification des protéines contenant des phosphorylations phospho-sérine ou phospho-thréonine ; Estimation de la quantité de phosphorylation pS et pT ; Développement de dosages quantitatifs spécifiques pour des phosphoprotéines d’intérêt bien caractérisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 500 dosages en tube ou 1 920 dosages sur microplaque
• Solution de molybdate d’ammonium, 25 ml
• Solution verte de malachite, 75 ml
• Contrôle positif de phosvitine, 1 mg
• Boîte de TBS (donne 500 ml), 1 boîte
Dès réception, stocker les composants à température ambiante. Une fois dissoute, stocker la solution de phosvitine à 4°C (ou -20°C pour le stockage à long terme).
Doser Dosage d’estimation du phosphate des phosphoprotéines
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Estimation du phosphate des phosphoprotéines
Spécificité Non spécifique à la cible
Suffisant pour 500 dosages en tube ou 1920 dosages sur microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 100 ml