Learn More
Thermo Scientific™ Milieu limitant de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM-LM)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les acides aminés photoréactifs Thermo Scientific™ Pierce sont des analogues de la L-Leucine et de la L-Méthionine qui peuvent être incorporés dans les protéines pendant la synthèse, puis activés par la lumière pour permettre l’interaction de réticulation covalente des protéines dans les cellules.
Points clés :
Marquage in vivo : intègre le groupe photoréactif aux protéines à l’aide d’outils cellulaires normaux
Réticulation in vivo : permet de trouver des protéines interagissant dans l’environnement cellulaire natif
Spécificité accrue par rapport aux méthodes traditionnelles : réticulation interagissant avec les protéines correctement positionnées à leurs interfaces dans les domaines d’interaction entre protéines
Complémentaire aux méthodes traditionnelles : fournit une caractérisation détaillée des interactions entre protéines par rapport aux résultats avec le formaldéhyde et d’autres approches plus générales de réticulation
Récupération efficace : 90 % de récupération de protéines dans les lysats cellulaires après réticulation
Compatible : réticule les protéines exprimées dans une grande variété de lignées cellulaires, notamment HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3 et C6
Facile à utiliser : les réactifs sont photostables sous un éclairage de laboratoire normal, éliminant ainsi le besoin de travailler dans l’obscurité
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Réticulateur |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | À réception, conservez à 4°C. |
| Description | Milieu limitant de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM-LM) Pierce |