Learn More
Thermo Scientific™ PITC (réactif d’Edman) (phénylisothiocyanate)
Code produit 10044944 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10044944 10 x 1 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10044944 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Phénylisothiocyanate, composé coloré réactif à l’amine (Amax 254 nm ; UV) pour la dérivatisation précolonne des acides aminés pour la HPLC en phase inverse.
Thermo Scientific™ Pierce PITC (phénylisothiocyanate) est un réactif de grande pureté pour la dérivatisation quantitative pré-colonne des acides aminés par HPLC en phase inverse.
Points clés :
  • Également connu sous le nom de réactif d’Edman
  • Réagit facilement avec les acides aminés en 5 à 10 minutes à température ambiante
  • Les dérivés phénylthiocarbamyles résultants peuvent être séparés et quantifiés en 30 minutes à l’aide de la HPLC en phase inverse pour produire des produits stables avec tous les acides aminés, y compris la proline
Alertes de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit PITC
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante.
Marqueur ou colorant Autre étiquette ou colorant
Quantité 10 x 1 ml
Forme Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylisothiocyanate (PITC)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .