Learn More
Thermo Scientific™ PITC (réactif d’Edman) (phénylisothiocyanate)
Code produit 10260594 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10260594 10 x 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10260594 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26922
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Phénylisothiocyanate, composé coloré réactif à l’amine (Amax 254 nm ; UV) pour la dérivatisation précolonne des acides aminés pour la HPLC en phase inverse.
Thermo Scientific™ Pierce PITC (phénylisothiocyanate) est un réactif de grande pureté pour la dérivatisation quantitative pré-colonne des acides aminés par HPLC en phase inverse.
Points clés :
  • Également connu sous le nom de réactif d’Edman
  • Réagit facilement avec les acides aminés en 5 à 10 minutes à température ambiante
  • Les dérivés phénylthiocarbamyles résultants peuvent être séparés et quantifiés en 30 minutes à l’aide de la HPLC en phase inverse pour produire des produits stables avec tous les acides aminés, y compris la proline
Alertes de commande :
La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit PITC
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante.
Marqueur ou colorant Autre étiquette ou colorant
Quantité 10 x 1 ml
Forme Liquide