Learn More
Thermo Scientific™ Kit peroxydase activée EZ-Link™ Plus
Code produit 10036673 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Ensemble de 1 plaque
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10036673 Ensemble de 1 plaque 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10036673 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31489
 Article restreint
En stock
Enzyme peroxydase de raifort (HRP) activée par aldéhyde périodate et kit pour étiqueter les anticorps primaires afin d’obtenir des conjugués d’anticorps-HRP de haute activité.
Le kit péroxydase activé Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contient une enzyme, la péroxydase de raifort, qui a été activée à l’aldéhyde avec le périodate pour permettre le marquage à haute efficacité et la préparation de conjugués de protéines ou d’anticorps.
D’autres chimies réactives à l’amine, comme le glutaraldéhyde, ont tendance à polymériser et à produire des quantités plus faibles de conjugués viables. Les résidus de sucre présents sur HRP ont été oxydés avec du périodate pour produire des aldéhydes qui réagissent avec les amines primaires. La peroxydase activée Plus est mélangée avec la protéine à coupler à un pH compatible avec votre protéine ou anticorps. Après avoir incubé la réaction pendant une à deux heures, la liaison conjuguée est réduite et la HRP activée est absorbée avec de l’éthanolamine. Le conjugué est purifié par dessalage ou par dialyse. Si vous préparez un conjugué anticorps-HRP, utilisez le kit de purification de conjugué Thermo Scientific (pièce n° 44920) pour séparer l’enzyme qui n’a pas réagi du conjugué.
Points clés :
  • Réagit avec les amines primaires facilement accessibles pour former une liaison amine secondaire covalente
  • Peut être conservé pendant au moins 12 mois à -20°C
  • Une conjugaison constante donne des conjugués fiables
  • L’activité enzymatique est de 120 à 200 unités/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : 5 réactions d’étiquetage enzymatique, chacune avec jusqu’à 1 mg d’anticorps (IgV)
• Plus Peroxydase activée, 5 x 1 mg
• Solution de cyanoborohydrure de sodium, 1
• tampon de piégeage de 0,5 ml, 25 ml
• de PBS Pack (marques 500 ml), 1 boîte
• de tampon de bicarbonate-bicarbonate (fabrique 500 ml), 1 boîte
de stockage à -20°C.
Gamme de produits EZ-Link
Suffisant pour 5 réactions de marquage enzymatique
Cible d’étiquetage Anticorps (général), protéines (général)
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Balance d’étiquetage 0,5-1 mg
Quantité Ensemble de 1 plaque
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Z-Link Plus Activated Peroxidase Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH204-Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P262-Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate, Sodium hydroxide, Ethanolamine