Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Code produit 10414224 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 x 1mg
Conditionnement:
1mg
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10414224 1 mg 1mg
11849150 5 x 1mg 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10414224 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 31487
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Enzyme peroxydase de raifort (HRP) activée par aldéhyde périodate et kit pour étiqueter les anticorps primaires afin d’obtenir des conjugués d’anticorps-HRP de haute activité.
Le kit péroxydase activé Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contient une enzyme, la péroxydase de raifort, qui a été activée à l’aldéhyde avec le périodate pour permettre le marquage à haute efficacité et la préparation de conjugués de protéines ou d’anticorps.
D’autres chimies réactives à l’amine, comme le glutaraldéhyde, ont tendance à polymériser et à produire des quantités plus faibles de conjugués viables. Les résidus de sucre présents sur HRP ont été oxydés avec du périodate pour produire des aldéhydes qui réagissent avec les amines primaires. La peroxydase activée Plus est mélangée avec la protéine à coupler à un pH compatible avec votre protéine ou anticorps. Après avoir incubé la réaction pendant une à deux heures, la liaison conjuguée est réduite et la HRP activée est absorbée avec de l’éthanolamine. Le conjugué est purifié par dessalage ou par dialyse. Si vous préparez un conjugué anticorps-HRP, utilisez le kit de purification de conjugué Thermo Scientific (pièce n° 44920) pour séparer l’enzyme qui n’a pas réagi du conjugué.
Points clés :
  • Réagit avec les amines primaires facilement accessibles pour former une liaison amine secondaire covalente
  • Peut être conservé pendant au moins 12 mois à -20°C
  • Une conjugaison constante donne des conjugués fiables
  • L’activité enzymatique est de 120 à 200 unités/mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine
Contenu et stockage Remarque : La peroxydase activée EZ-Link Plus contient 1-3 moles d’aldéhyde par mole de peroxydase.
Conservation : À la réception, stockez le produit à l’abri de l’humidité à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant.
Forme Pleine
Gamme de produits EZ-Link
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Marqueur ou colorant HRP (Peroxydase de raifort)
Groupement de réactifs Aldéhydes
Solubilité Eau
Quantité 1 mg