Description
Le kit péroxydase activé Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contient une enzyme, la péroxydase de raifort, qui a été activée à l’aldéhyde avec le périodate pour permettre le marquage à haute efficacité et la préparation de conjugués de protéines ou d’anticorps.
Points clés :
- Réagit avec les amines primaires facilement accessibles pour former une liaison amine secondaire covalente
- Peut être conservé pendant au moins 12 mois à -20°C
- Une conjugaison constante donne des conjugués fiables
- L’activité enzymatique est de 120 à 200 unités/mg
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Amine |
| Contenu et stockage | Remarque : La peroxydase activée EZ-Link Plus contient 1-3 moles d’aldéhyde par mole de peroxydase. Conservation : À la réception, stockez le produit à l'abri de l'humidité à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant. |
| Forme | Pleine |
| Gamme de produits | EZ-Link |
| Type d’étiquette | Marquage enzymatique |
| Marqueur ou colorant | HRP (Peroxydase de raifort) |
| Groupement de réactifs | Aldéhydes |
| Solubilité | Eau |
| Quantité | 5 x 1mg |