Learn More
Thermo Scientific™ Polyacrylamide Desalting Columns, 6K MWCO, 10 mL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les colonnes de dessalage polyacrylamide Thermo Scientific™ Pierce sont des colonnes de filtration sur gel prêtes à l’emploi et jetables pour la séparation des protéines et d’autres macromolécules des sels tampons et des réactifs de faible poids moléculaire.
Points clés :
Formats : colonnes à écoulement par gravité de 5 ml et 10 ml préconditionnées (MWCO 1,8 K et 6 K uniquement) et colonnes pour microcentrifugation de 0,7 ml (MWCO 7 K uniquement)
Type de résine : poreuse, à microbilles de polyacrylamide
Taille des microbilles : De 90 à 180 μm de diamètre (résines 6 K et 7 K) ; de 45 à 90 μm de diamètre (résine 1,8 K)
Débit : jusqu’à 2,5 ml/min (rapide par rapport à d’autres résines de dessalage)
Stabilité chimique : compatible avec l’eau, les solutions salines, de nombreux solvants organiques et les conditions alcalines ou acides
Stabilité mécanique : rigidité moyenne par rapport à d’autres résines de filtration sur gel
Stabilité thermique : la résine peut être autoclavée à sec ou dans une solution à pH neutre pendant 30 minutes à 120°C, sans que cela affecte ses propriétés chromatographiques
Caractéristiques :
- La résine avec seuil de rétention des molécules de 1,8 K (colonne de 5 ml uniquement) récupère tous les peptides et protéines supérieurs à 1 800 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et de très petits composés (moins de 100 MW) sont les seuls à être entièrement éliminés
- La résine avec seuil de rétention des molécules de 6 K (colonnes de 5 ml et 10 ml uniquement) récupère les protéines supérieures à 6 000 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et les petits composés (moins de 1 000 MW) sont entièrement éliminés
- La résine avec seuil de rétention des molécules de 7 K (colonne de centrifugation de 0,7 ml uniquement) récupère les protéines supérieures à 7 000 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et les petits composés (moins de 1 000 MW) sont entièrement éliminés
Comprend :
Colonnes préconditionnées avec bouchons en haut et en bas
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination des sels des solutions de protéines ; Élimination du phénol dans les préparations d’acides nucléiques ; Séparation des agents de réticulation en excès dans les préparations de conjugués ; Élimination des agents dérivatisants en excès dans les protéines modifiées ; Élimination des colorants n’ayant pas réagi dans les anticorps fluorescents ; Élimination des radiomarqueurs libres dans les protéines marquées ; Remplacement du tampon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Colonne de dessalage |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à température ambiante ou à 4°C. Produit expédié à température ambiante. |
| Format | Colonne d’écoulement par gravité |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Type de colonne | Exclusion stérique, résine de polyacrylamide |
| MWCO | 6,0 kDa |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 5 colonnes |
| Volume (métrique) | 2,5 mL |