Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Code produit 11869350 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 colonnes
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11869350 5 colonnes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11869350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 43426
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Séparez les protéines et autres macromolécules des sels tampons et réactifs de faible poids moléculaire à l’aide de colonnes à filtration sur gel de polyacrylamide poreux.
Les colonnes de dessalage polyacrylamide Thermo Scientific™ Pierce sont des colonnes de filtration sur gel prêtes à l’emploi et jetables pour la séparation des protéines et d’autres macromolécules des sels tampons et des réactifs de faible poids moléculaire.
Les colonnes de dessalage polyacrylamide sont préremplies avec des microbilles de polyacrylamide poreuses ayant un poids moléculaire de 2 K ou un MWCO (“molecular-weight cutoff”- seuil de poids moléculaire) de 6/7 K comme limite d’exclusion. Les trois tailles de colonnes préremplies sont adaptées au traitement d’échantillons de 30 μl à 2,5 ml. Les grandes colonnes sont destinées au dessalage des échantillons biologiques par écoulement gravitaire. Les petites colonnes à centrifuger (MWCO de 7 K uniquement) s’utilisent avec une microcentrifugeuse. Contrairement aux résines de filtration sur gel à base de dextran, cellulose et autres polysaccharides, la résine de microbilles de polyacrylamide n’est pas sujette à la dégradation enzymatique et ne servira pas de milieu nutritif à la croissance bactérienne. Cette résine est très hydrophile et cette propriété minimise la possibilité de liaisons non spécifiques et d’interactions problématiques avec des composants aqueux courants des échantillons. Les agents oxydants et les hydrazides peuvent être traités sans interaction chimique avec le support. La résine est cependant susceptible d’hydrolyser les groupes amides lorsqu’elle est chauffée dans des conditions de pH extrêmes. La résine peut être autoclavée dans des conditions proches de la neutralité.
Points clés :
  • Formats : colonnes à écoulement par gravité de 5 ml et 10 ml préconditionnées (MWCO 1,8 K et 6 K uniquement) et colonnes pour microcentrifugation de 0,7 ml (MWCO 7 K uniquement)
  • Type de résine : poreuse, à microbilles de polyacrylamide
  • Taille des microbilles : De 90 à 180 μm de diamètre (résines 6 K et 7 K) ; de 45 à 90 μm de diamètre (résine 1,8 K)
  • Débit : jusqu’à 2,5 ml/min (rapide par rapport à d’autres résines de dessalage)
  • Stabilité chimique : compatible avec l’eau, les solutions salines, de nombreux solvants organiques et les conditions alcalines ou acides
  • Stabilité mécanique : rigidité moyenne par rapport à d’autres résines de filtration sur gel
  • Stabilité thermique : la résine peut être autoclavée à sec ou dans une solution à pH neutre pendant 30 minutes à 120°C, sans que cela affecte ses propriétés chromatographiques
Caractéristiques :
  • La résine avec seuil de rétention des molécules de 1,8 K (colonne de 5 ml uniquement) récupère tous les peptides et protéines supérieurs à 1 800 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et de très petits composés (moins de 100 MW) sont les seuls à être entièrement éliminés
  • La résine avec seuil de rétention des molécules de 6 K (colonnes de 5 ml et 10 ml uniquement) récupère les protéines supérieures à 6 000 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et les petits composés (moins de 1 000 MW) sont entièrement éliminés
  • La résine avec seuil de rétention des molécules de 7 K (colonne de centrifugation de 0,7 ml uniquement) récupère les protéines supérieures à 7 000 daltons avec une efficacité élevée ; les sels et les petits composés (moins de 1 000 MW) sont entièrement éliminés
Comprend :
Colonnes préconditionnées avec bouchons en haut et en bas
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination des sels des solutions de protéines ; Élimination du phénol dans les préparations d’acides nucléiques ; Séparation des agents de réticulation en excès dans les préparations de conjugués ; Élimination des agents dérivatisants en excès dans les protéines modifiées ; Élimination des colorants n’ayant pas réagi dans les anticorps fluorescents ; Élimination des radiomarqueurs libres dans les protéines marquées ; Remplacement du tampon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Type de produit Colonne de dessalage
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C. Ne pas congeler. Produit expédié à température ambiante.
Format Colonne d’écoulement par gravité
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Type de colonne Exclusion stérique, résine de polyacrylamide
MWCO 1,8 kDa
Gamme de produits Pierce
Jetable Oui
Quantité 5 colonnes
Volume (métrique) 1,25 mL