Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade DSP (dithiobis(succinimidyl propionate))
Code produit 15376271 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15376271 1 g 1g
15386271 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15376271 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82081
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation clivable réactif aux amines.
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales avec le DSP de qualité supérieure Thermo Scientific™ Pierce™ spécialement caractérisé, notre formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation clivable et réactif aux amines apprécié.
Le DSP de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce est notre formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation clivable réactif aux amines, spécialement conçue pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Par rapport au produit de qualité standard, le DSP de qualité supérieure fournit une qualité et une assistance produit plus clairement définies en incluant (a) des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus, (b) une plus grande information spécifique au lot et un examen d’assurance qualité, (c) une rétention étendue des échantillons de lots et (d) notification de contrôle des modifications. Le DSP est le dithiobis (propionate de succinimidyle), un agent de réticulation réactif aux amines ayant des extrémités réactives NHS-ester et une liaison disulfure clivable dans son bras espaceur. Le DSP contient un ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras d’espacement à 8 atomes de carbone. Les esters NHS réagissent avec les amines primaires à pH 7-9 pour former des liaisons amide stables, avec la libération du groupe partant  N-hydroxy-succinimide. Les protéines, y compris les anticorps, ont généralement plusieurs amines primaires dans la chaîne latérale des résidus lysine (K) et l’extrémité N-terminale de chaque polypeptide qui sont disponibles comme cibles pour les réactifs de réticulation ester NHS.
Points clés :
  • DSP – un agent de réticulation thiol clivable, homobifonctionnel et réactif aux amines
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
  • Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
  • Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
Applications :
  • Réticulation des protéines de surface avant la lyse des cellules et l’immunoprécipitation
  • “Fixez” les interactions protéiques pour permettre l’identification des interactions fiables ou transitoires des protéines
  • Fixez les tissus pour l’immunocoloration sans endommager l’ARN
  • Procédez à une réticulation protéique pour créer des bioconjugués par le biais de réactions à étape unique
  • Immobilisez les protéines sur les surfaces recouvertes d’amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Par Thiols
Formule Dithiobis(succinimidylepropionate) ; solide en poudre
Poids moléculaire 404,42
Pégylé Non
Suffisant pour 2,47 l de solution de réaction typique 1X (1 mM)
Longueur du bras espaceur 12,0 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Ester NHS
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité DMF, DMSO
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur