Learn More
Thermo Scientific™ EDC de qualité supérieure Pierce™ (chlorhydrate de 1-éthyle-3-(3-diméthylaminopropyle)carbodiimide)
Code produit 15285763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
500 g
Conditionnement:
1g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15285763 1 g 1g
15235763 25 g 25g
15245763 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15285763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82079
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de qualité supérieure de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié.
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales avec l’EDC de qualité supérieure Thermo ScientificTM PierceTM spécialement conçu, notre formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié.
  • Formulation de la plus haute qualité de cet agent de réticulation carbodiimide apprécié, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales
  • Par rapport au produit de qualité standard, l’EDC de qualité supérieure offre une qualité et une assistance produits plus clairement définies
  • Un agent de réticulation carbodiimide hydrosoluble qui active les groupes carboxyles pour réaction spontanée avec des amines primaires, permettant l’immobilisation de peptides et la conjugaison de protéines porteuses d’haptènes
  • En présence de N-hydroxysulfosuccinimide (sulfo-NHS), l’EDC peut être utilisé pour convertir des groupes carboxyles en esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
  • Conserver sous forme desséchée à -20°C
Caractéristiques de l’EDC de qualité supérieure
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests
  • Intégrité du produit – niveau de tests et de caractérisation amélioré par rapport au niveau standard
  • Rétention de lots – quantité suffisante de lots passés conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des changements – service de notification de contrôle des modifications (CCN)
  • Fabrication homogène – examen de la documentation de fabrication spécifique aux lots
Applications
  • Conjuguez des groupes carboxyles et amino parmi des peptides et des protéines
  • Couplez des haptènes à des protéines porteuses immunogènes
  • Immobilisez des antigènes peptidiques à des anticorps purifiés par affinité
  • Créez des composés de marquage réactifs aux amines et activés par NHS
  • Réticulez des protéines réticulées à des microbilles ou à des surfaces revêtues de carboxyles
  • Activez des nanoparticules avec des esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Poids moléculaire 191,7
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 0,0 Å
Contenu et stockage À réception, conservez sous forme déshydratée à -20°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Premium Grade, EDC
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride