Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide) de qualité supérieure Pierce™
Code produit 15225763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
10 g
Conditionnement:
10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15225763 10 g 10g
15215763 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15225763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82072
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez les applications dans lesquelles l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de haute qualité de ce réactif de modification du N-hydroxysuccinimide.
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce au Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS de qualité supérieure, notre formulation de haute qualité de ce réactif de modification chimique N-hydroxysuccinimide.
Le sulfo-NHS de qualité supérieure Pierce de Thermo Scientific est notre préparation de qualité supérieure de ce réactif de modification chimique N-hydroxysuccinimide, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Par rapport au produit de qualité standard, le sulfo-NHS de qualité supérieure offre une qualité et un soutien du produit plus clairement définis en incluant : a) des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus ; b) des informations propres aux lots et un examen d’assurance qualité plus importants ; c) une rétention étendue des échantillons de lot ; et d) une notification de contrôle des changements. Le Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide) permet le contrôle et la modification des réactions de réticulation carbodiimide qui supposent l’activation des carboxylates (–COOH) pour conjuguer les amines primaires (–NH2). Les dérivés sont facilement synthétisés en mélangeant le sulfo-NHS à une molécule à base de carboxyle et un agent déshydratant tel que l’EDC carbodiimide (EDAC). Cette méthode permet de générer plusieurs types de réactifs de marquage protéique, notamment les colorants fluorescents réactifs aux amines, les marquages d’affinité de la biotine et les composés de pégylation.
Points clés :
  • Sulfo-NHS – utilisation avec une réticulation EDC pour préparer des réactifs d’ester NHS réactifs aux amines
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
  • Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
  • Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
Applications :
  • Améliorez l’efficacité des réactions de couplage EDC
  • Convertissez les carboxyles en esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
  • Imperméable aux membranes pour un marquage de la surface cellulaire
  • Réticulez les protéines en microbilles ou surfaces revêtues de carboxyle plus efficacement
  • Activez des nanoparticules avec des esters de sulfo-NHS réactifs aux amines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Carboxyle
Cleavable Non
Poids moléculaire 217,13
Pégylé Non
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Non
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Carbodiimide
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 g
Solubilité Eau
Format Standard, usage unique, qualité supérieure
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur