Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin
Code produit 15265763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15265763 100 mg 100mg
15275763 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15265763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82075
Optimisez les applications dans lesquelles l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de haute qualité de ce réactif de biotinylation populaire réactif à l’amine.
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à la sulfo-NHS-LC-Biotine de qualité supérieure Thermo Scientific™ Pierce™ spécialement caractérisée, notre formulation de la plus haute qualité de ce réactif de biotinylation apprécié réactif à l’amine.
Sulfo-NHS-LC-Biotine de qualité supérieure Thermo Scientific Pierce : formulation de la plus haute qualité de ce réactif de biotinylation populaire réactif à l’amine, caractérisé pour les applications où l’intégrité du produit et la réduction des risques sont essentielles.
Par rapport au produit de qualité standard, le sulfo-NHS-LC-Biotine de qualité supérieure offre une qualité et un soutien produit plus clairement définis en incluant : (a) des tests analytiques et une caractérisation accrus du produit ; (b) des informations propres aux lots et un meilleur examen d’assurance qualité ; (c) une rétention élevée des échantillons de lot ; (d) une notification de contrôle des modifications. Le sulfo-NHS-LC-Biotine est un réactif de biotinylation hydrosoluble et de longueur moyenne permettant de marquer les anticorps, les protéines et autres molécules contenant des amines primaires. Le marquage spécifique des protéines de surface cellulaire est une autre application courante pour ces réactifs hydrosolubles et imperméables aux membranes
Points clés :
  • Sulfo-NHS-LC-Biotine – réactif de biotinylation réactif à l’amine populaire sulfo-NHS-LC-Biotine pour le marquage des anticorps
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
  • Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
  • Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sulfo-NHS-LC-Biotine
Quantité 100 mg
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à -20°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules
Réactivité chimique Amine
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle, ester de sulfo-NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde), eau
Marqueur ou colorant Biotine
Entretoise Mi-longueur
Type d’étiquette Analogues & de la biotine