Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl grade Premium Pierce™
Code produit 15295763 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15295763 1 g 1g
15225773 10 g 10g
15235773 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15295763 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82080
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de haute qualité de cet agent réducteur disulfure.
Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce au Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade TCEP-HCl à caractérisation spéciale, notre formulation de haute qualité de cet agent réducteur disulfure.
Le TCEP-HCl de qualité supérieure Pierce de Thermo Scientific est notre préparation de qualité supérieure de cet agent réducteur disulfure, spécialement caractérisée pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.
Par rapport au produit de qualité standard, le SPDP de qualité supérieure fournit une qualité et une assistance produit plus clairement définies en incluant (a) des tests analytiques et une caractérisation du produit accrus, (b) une plus grande information spécifique au lot et un examen d’assurance qualité, (c) une rétention étendue des échantillons de lots et (d) notification de contrôle des modifications. Le TCEP-HCl est du chlorhydrate de Tris (2-carboxyéthyl) phosphine cristallin pur, un composé sans thiol qui est très efficace pour réduire les liaisons disulfure de protéines et de peptides, tout en étant inodore et stable. Le TCEP réduit même de façon sélective et complète les disulfures d’alkyle les plus stables et solubles dans l’eau sur une large gamme de pH.
Points clés :
  • TCEP – un agent réducteur sans thiol, inodore mais puissant pour cliver les liaisons disulfure
  • Haute qualité – identité et pureté confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • Intégrité du produit – niveau de test et de caractérisation amélioré par rapport à la qualité standard
  • Rétention de lots – un grand nombre de lots anciens conservés pour assurer les futurs tests de processus
  • Gestion des modifications – service de notification de contrôle de modification [Change Control Notification (CCN)]
  • Fabrication fiable – examen de la documentation de fabrication spécifique au lot
Avantages du TCEP-HCl par rapport aux autres agents réducteurs :
  • Inodore – Contrairement au DTT ou au BME, le TCEP est inodore, de sorte que les réductions puissent être effectuées commodément sur la paillasse.
  • Stable dans l’air – La stabilité inhérente à la fraction TCEP élimine le besoin de prendre des précautions spéciales pour éviter l’oxydation lors de la manipulation, de l’utilisation ou du stockage du TCEP.
  • Efficace – Pour la plupart des applications, 5 à 50 mM de TCEP fournit un excès molaire suffisant pour réduire efficacement les liaisons disulfures de peptides ou de protéines en quelques minutes à température ambiante.
  • Compatible – Avec le TCEP, l’élimination de l’agent réducteur n’est pas nécessaire avant la plupart des applications (par exemple, purification de protéines marquées à l’histidine, conjugaisons de maléimide).
Stabilité en solution
Le TCEP est stable dans les solutions aqueuses, acides et basiques. Lorsque le TCE se dissout directement dans l’eau, le pH obtenu est d’environ 2,5. Des études indiquent qu’aucun changement de concentration de TCEP ne se produit après une incubation de 24 heures à température ambiante dans 100 mM de HCI, 100 mM de NaOH ou dans 50 mM de l’un des tampons suivants : Tris·HCl (pH 7,5, 8,5 et 9.5), HEPES (pH 6,8 et 8,2), borate (pH 8,2 et 10,2) et CAPS (pH 9,7 et 11,1).5 Même après trois semaines dans ces tampons, moins de 20 % du TCEP était oxydé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à température ambiante dans un récipient hermétique afin d’éviter l’oxydation. Le produit est expédié à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Forme Pleine
Quantité 1 g
Type de produit Réactif de réduction du disulfure
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Premium Grade, TCEP.HCl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanoic acid, 3,3',3''- phosphinidynetris-, hydrochloride