Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de poids moléculaire de protéines précoloré Pierce™
Code produit 17166098
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17166098 8 x 250 μL 4 pièces
11583100 2 x 250 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17166098 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26612X4
Un mélange de six protéines naturelles colorées en bleu (20 à 120 kDa) pour une utilisation en tant qu’étalons de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de poids moléculaire protéique précoloré Thermo Scientific™ est un mélange de six protéines naturelles (de 20 à 120 kDa) colorées en bleu à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Ce marqueur MW de protéines pré-coloré est conçu pour surveiller la progression de l’électrophorèse du gel de polyacrylamide SDS, afin d’évaluer l’efficacité du transfert sur membranes en PVDF, nylon et nitrocellulose, et pour estimer la dimension approximative des protéines séparées qui ont été rendues visibles grâce aux colorations du gel ou aux réactifs de détection du transfert Western.
Points clés :
  • Plage de poids moléculaire : six protéines s’étendant de 20 à 120 kDa
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Précoloré : pour une visualisation directe lors de l’électrophorèse
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines colorées dans 62,5 mM de Tris-HCl (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1,5 nM de NaN3 et 33 % de glycérol ; protéines entrant dans la composition : bêta-galactosidase (120 kDa), albumine bovine (85 kDa), albumine (50 kDa), anhydrase cardonique (35 kDa), bêta-lactoglobuline (25 kDa), lysozyme (20 kDa)
Recommandées dans les cas suivants :
Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide SDS ; surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western ; estimation de la taille des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et les transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris · H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS (p/v), 1 mM de DTT, 1,5 mM de NaN3 et 33 % de glycérol (v/v).
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est livré avec une poche de glace.
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique
Number of Markers 6
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 20 à 120 kDa
Poids moléculaire 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Quantité 8 x 250 μL
Gamme de produits Pierce
Type de produit Marqueur MW de protéines
System Type SDS-PAGE