Learn More
Thermo Scientific™ Marqueur de poids moléculaire de protéines précoloré Pierce™
Code produit p-7225574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583100 2 x 250 μl 1 pièce
17166098 8 x 250 μL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11583100 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26612
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Un mélange de six protéines naturelles colorées en bleu (20 à 120 kDa) pour une utilisation en tant qu’étalons de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de poids moléculaire protéique précoloré Thermo Scientific™ est un mélange de six protéines naturelles (de 20 à 120 kDa) colorées en bleu à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de poids moléculaire protéique précoloré Thermo Scientific est un mélange de six protéines naturelles (de 20 à 120 kDa) colorées en bleu à utiliser comme étalon de taille pour l’électrophorèse des protéines (SDS-PAGE). Les étalons protéiques sont fournis dans un format prêt à l’emploi pour un chargement direct sur les gels ; pas besoin de chauffer, de réduire ou d’ajouter un tampon d’échantillon avant l’utilisation.
Découvrez et comparez tous les autres étalons et échelles protéiques ›
Protéines entrant dans la composition : bêta-galactosidase (120 kDa), albumine de sérum bovin (85 kDa), ovalbumine (50 kDa), anhydrase carbonique (35 kDa), bêta-lactoglobuline (25 kDa) et lysozyme (20 kDa)
Applications
• Suivi de la migration des protéines pendant une électrophorèse sur gel de polyacrylamide contenant du SDS.
• Suivi du transfert des protéines sur des membranes après transferts Western
• Détermination de la taille des protéines avec des gels de polyacrylamide contenant du SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris · H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % (p/v) de SDS, 1 mM de DTT, 1,5 mm de NaN3 et 33 % (v/v) de glycérol.
Dès réception, stocker à -20°C. Le produit est livré avec une poche de glace.
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique
Number of Markers 6
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 20 à 120 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits Pierce
Type de produit Échelle de protéines
System Type Transfert Western, SDS-PAGE