Learn More
Thermo Scientific™ Mini-comprimés de l’inhibiteur de protéase Pierce™, exempts d’EDTA
Code produit 15672129 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 comprimés
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15672129 30 comprimés 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15672129 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32955
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque mini ou grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, respectivement et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
  • Formulation améliorée : dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Économique - meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Formulations à large spectre entièrement divulguées, pratique et prêtes à l’emploi
  • Compatible utilisation directe avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
  • Exempts d’EDTA : formulés sans EDTA, un inhibiteur de métalloprotéinase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Exempt d’EDTA
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Solide
Gamme de produits Pierce
Suffisant pour 10 ml de solution
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
Quantité 30 comprimés
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride