Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Mini-comprimés d'inhibiteur de protéase
Code produit 16396522 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
EDTA
Sans EDTA
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
16396522 Sans EDTA 1 pièce
16386522 EDTA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 16396522 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32956
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
  • Formulation améliorée — Dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Économiques : meilleur rapport qualité-prix que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Pratique — Formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
  • Compatible — Utiliser directement avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend Sans EDTA
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Purification de protéines, transfert Western
Suffisant pour 1 comprimé suffit pour 10 mL
Quantité 2 comprimés
Format Comprimé