Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™, sans EDTA
Code produit 15677308 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 comprimés
20 comprimés
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15677308 20 comprimés 20 pièces
16346532 2 comprimés 1 pièce
16336532 2 comprimés 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15677308 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.00€
    322.65€ / 20 pièces
    Économisez 86.35€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Les comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique pour la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Les comprimés inhibiteurs de protéase Pierce protègent les protéines de la dégradation protéolytique en inhibant les protéases à sérine, les protéases à cystéine, les protéases à acide aspartique et les aminopeptidases habituellement présentes dans les échantillons de lysat cellulaire. Les comprimés contiennent les inhibiteurs suivants : AEBSF, aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et pepstatine A. Stables pour le stockage à 4°C pour une durée pouvant aller jusqu’à 12 mois ; chaque mini ou grand comprimé suffit pour 10 ml ou 50 ml de solution, respectivement, et convient à la préparation de réactifs avant l’extraction de protéines provenant de tissus et de cellules de culture.
Points clés :
  • Formulation améliorée : dissolution rapide des comprimés et obtention d’une solution transparente
  • Économique - meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Pratique : formulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
  • Compatible : utilisation directe avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
  • Exempts d’EDTA : formulés sans EDTA, un inhibiteur de métalloprotéinase (uniquement pour les formulations exempte d’EDTA)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Inhibiteur
    Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Forme Solide
    Gamme de produits Percer
    Suffisant pour 10 ml de solution
    Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
    Quantité 20 comprimés
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • Pierce Protease Inhibitor Tablets, EDTA-Free
    Mention d'avertissement
    • Dangers
    Catégorie de danger
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
    Mention de danger
    • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
    • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
    Conseils de prudence
    • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
    • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
    • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
    • P330-Rincer la bouche.
    • P331-NE PAS faire vomir.
    • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
    Informations supplémentaires
    • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-Benzenesulfonyl fluoride hydrochloride