Learn More
Thermo Scientific™ Inhibiteur de protéases de pepstatine A
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ sont de petits conditionnements de peptides et de composés inhibiteurs de protéases individuels permettant d’obtenir une formulation personnalisée ou de modifier des cocktails inhibiteurs de protéases.
Les réactifs individuels sont l’AEBSF, l’aprotinine, la bestatine, E64, la leupeptine, la pepstatine A, et le PMSF. Bien que les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific Halt™ offrent une inhibition de protéases à large spectre, pratique et optimisée, permettant de répondre aux besoins des essais de lyse cellulaire de routine, certaines applications nécessitent une approche plus personnalisée. En vous proposant ces réactifs de haute qualité individuels utilisés dans la fabrication de nos cocktails, nous vous offrons les outils nécessaires pour appliquer un inhibiteur de protéases de manière individuelle, supplémenter un cocktail ou combiner plusieurs composants afin d’obtenir des cocktails inhibiteurs de protéases personnalisés pour vos applications spécifiques.
Points clés :
- Réactifs de haute qualité dans des tailles de conditionnement pratiques et à un prix abordable
- Achats individuels pour la préparation de cocktails d’inhibiteurs de protéases personnalisés
- Supplément aux cocktails inhibiteurs de protéases à usage unique Halt, dont les formulations sont intégralement décrites, pour obtenir les concentrations souhaitées en réactifs spécifiques
Spécification
Spécification
| Description | Inhibiteur de protéases Pierce Pepstatine A |
| Type de produit | Inhibiteur |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2°C et 8°C |
| Forme | Lyophilisé |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de réactif | Inhibiteur de protéase |
| Inhibiteurs | Inhibiteur de protéase |
| Quantité | 25 mg |