Learn More
Thermo Scientific™ E-64 Protease Inhibitor
Code produit 10521004 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10521004 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10521004 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78434
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Personnalisez votre formulation de cocktail inhibiteur de protéase avec ces petits paquets de peptides et de composés inhibiteurs de protéase individuels.
Les inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ sont de petits conditionnements de peptides et de composés inhibiteurs de protéases individuels permettant d’obtenir une formulation personnalisée ou de modifier des cocktails inhibiteurs de protéases.
Les réactifs individuels sont l’AEBSF, l’aprotinine, la bestatine, E64, la leupeptine, la pepstatine A, et le PMSF. Bien que les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific Halt™ offrent une inhibition de protéases à large spectre, pratique et optimisée, permettant de répondre aux besoins des essais de lyse cellulaire de routine, certaines applications nécessitent une approche plus personnalisée. En vous proposant ces réactifs de haute qualité individuels utilisés dans la fabrication de nos cocktails, nous vous offrons les outils nécessaires pour appliquer un inhibiteur de protéases de manière individuelle, supplémenter un cocktail ou combiner plusieurs composants afin d’obtenir des cocktails inhibiteurs de protéases personnalisés pour vos applications spécifiques.
Points clés :
  • Réactifs de haute qualité dans des tailles de conditionnement pratiques et à un prix abordable
  • Achats individuels pour la préparation de cocktails d’inhibiteurs de protéases personnalisés
  • Supplément aux cocktails inhibiteurs de protéases à usage unique Halt, dont les formulations sont intégralement décrites, pour obtenir les concentrations souhaitées en réactifs spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Inhibiteur de protéases Pierce E-64
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 8°C
Forme Lyophilisé
Gamme de produits Pierce
Type de réactif Inhibiteur de protéase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase