Learn More
Thermo Scientific™ AEBSF Protease Inhibitor
Code produit 11844101 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11844101 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11844101 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 78431
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Personnalisez votre formulation de cocktail inhibiteur de protéase avec ces petits paquets de peptides et de composés inhibiteurs de protéase individuels.
Les inhibiteurs de protéases Thermo Scientific™ sont de petits conditionnements de peptides et de composés inhibiteurs de protéases individuels permettant d’obtenir une formulation personnalisée ou de modifier des cocktails inhibiteurs de protéases.
Les réactifs individuels sont l’AEBSF, l’aprotinine, la bestatine, E64, la leupeptine, la pepstatine A, et le PMSF. Bien que les cocktails inhibiteurs de protéases Thermo Scientific Halt™ offrent une inhibition de protéases à large spectre, pratique et optimisée, permettant de répondre aux besoins des essais de lyse cellulaire de routine, certaines applications nécessitent une approche plus personnalisée. En vous proposant ces réactifs de haute qualité individuels utilisés dans la fabrication de nos cocktails, nous vous offrons les outils nécessaires pour appliquer un inhibiteur de protéases de manière individuelle, supplémenter un cocktail ou combiner plusieurs composants afin d’obtenir des cocktails inhibiteurs de protéases personnalisés pour vos applications spécifiques.
Points clés :
  • Réactifs de haute qualité dans des tailles de conditionnement pratiques et à un prix abordable
  • Achats individuels pour la préparation de cocktails d’inhibiteurs de protéases personnalisés
  • Supplément aux cocktails inhibiteurs de protéases à usage unique Halt, dont les formulations sont intégralement décrites, pour obtenir les concentrations souhaitées en réactifs spécifiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Inhibiteur de protéases AEBSF Pierce
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage Conserver entre 2°C et 25°C
Forme Lyophilisé
Gamme de produits Pierce
Type de réactif Inhibiteur de protéase
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase
Quantité 100 mg
compliance-icons
Identifiant produit
  • AEBSF Protease Inhibitor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride