Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce, sans EDTA
Code produit 16316532 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 comprimés
Comprend:
1 flacon de comprimés inhibiteurs
1 flacon de comprimés inhibiteurs, sans EDTA
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Comprend unitSize
16316532 2 comprimés 1 flacon de comprimés inhibiteurs 1 pièce
16326532 2 comprimés 1 flacon de comprimés inhibiteurs, sans EDTA 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 16316532 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32960
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
La formulation inhibitrice de la protéase et de la phosphatase à large spectre des mini-comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offre une protection complète contre la déphosphorylation et la dégradation protéol
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce contiennent de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de l’EDTA et de la leupeptine afin d’assurer une protection contre la dégradation par les protéases à sérine, les protéases à cystéine et les protéases à acide aspartique. Pour éviter l’activité de déphosphorylation des sérine-thréonine et tyrosine phosphatases, chaque comprimé contient également du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate. Les comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce sont °stables à 4 °C pendant 12 mois maximum, et chaque comprimé est suffisant pour 10 mL de solution.
Points forts:
  • Formulation améliorée : &les comprimés se dissolvent rapidement dans une solution limpide.
  • Économique – plus rentable que les autres formulations disponibles dans le commerce pour des volumes équivalents
  • Formulations &pratiques, prêtes à l'emploi, entièrement divulguées et à large spectre
  • Compatible &avec mdsashuse directement avec Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Analyses
*L'EDTA est présent uniquement dans le produit n° A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Comprend 1 flacon de comprimés inhibiteurs
Type de produit Inhibiteurs de protéase et de phosphatase
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Purification de protéines, transfert Western
Suffisant pour 1 comprimé est suffisant pour 10 ml
Quantité 2 comprimés