Learn More
Thermo Scientific™ Mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce
Code produit 15624189 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 comprimés
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15624189 20 comprimés 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Code produit 15624189 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A32959
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
La formulation inhibitrice de la protéase et de la phosphatase à large spectre des mini-comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Thermo Scientific™ Pierce offre une protection complète contre la déphosphorylation et la dégradation protéolytique.
Les mini comprimés inhibiteurs de protéase et de phosphatase Pierce contiennent de l’aprotinine, de la bestatine, de l’E-64, de l’EDTA et de la leupeptine afin d’assurer une protection contre la dégradation par les protéases à sérine, les protéases à cystéine et les protéases à acide aspartique. Afin de prévenir l’activité de déphosphorylation des sérines/thréonines et tyrosines phosphatases, chaque comprimé contient également du fluorure de sodium, de l’orthovanadate de sodium, du pyrophosphate de sodium et du bêta-glycérophosphate. Les comprimés inhibiteurs de protéases et de phosphatases Pierce sont stables à 4°C jusqu’à 12 mois et chaque comprimé suffit pour 10 ml de solution.
Points clés :
  • Formulation améliorée&mdsashdissolution rapide des comprimés dans une solution transparente
  • Économique–meilleur rapport coût-efficacité que les autres formules disponibles sur le marché pour des volumes équivalents
  • Pratique&mdsashformulations à large spectre entièrement divulguées et prêtes à l’emploi
  • Compatible&mdsashutilisation directe avec les dosages BCA Thermo Scientific™ Pierce™
* EDTA présent uniquement dans le produit n° A32959.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Inhibiteur
Contenu et stockage 1 flacon, stocker entre 2°C et 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Forme Solide
Gamme de produits Pierce
Suffisant pour 10 ml de solution
Inhibiteurs Inhibiteur de protéase, inhibiteur de phosphatase
Quantité 20 comprimés