Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Columns, 1 mL
Code produit 11856764 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 colonnes
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11856764 5 colonnes 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11856764 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20356
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Purifiez les anticorps ou effectuez une immunoprécipitation avec cette protéine A native immobilisée de capacité standard sur de la résine d’agarose en microbilles.
Employez diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps avec la protéine A-agarose Thermo Scientific™ Pierce, une résine de protéine A et d’agarose en microbilles de capacité standard.
L’agarose Pierce Protéine A est composée de protéine A native purifiée ayant été immobilisée de façon covalente sur des microbilles d’agarose réticulée à 6 % de première qualité. Les billes d’agarose ont des propriétés physiques et chimiques qui leur permettent d’être utilisées dans une série de méthodes de purification par affinité de type colonne ou lot. Plusieurs formats de paquets sont proposés : Flacons de 5 ml et de 25 ml de pâtes de résine, 1 ml de colonnes pré-conditionnées et un kit complet de purification d’IgG.
La protéine A est une protéine dérivée de bactéries qui se fixe, avec une spécificité et une affinité élevées, au fragment Fc des anticorps, en particulier ceux de la classe IgG. Par rapport à son alternative (protéine G), la protéine A offre la capacité de liaison la plus élevée pour les sous-classes d’IgG de lapins, cochons, chiens et chats. La protéine A a également une capacité de liaison supérieure pour l’IgG humaine, excepté l’IgG3, à laquelle elle se fixe faiblement. La protéine A se fixe aussi faiblement à l’IgG1 de souris. Elle n’est pas recommandée dans la plupart des applications avec cet isotype d’anticorps.
Points clés :
  • Protéine A native – la Protéine A immobilisée est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum humain, de lapin, de porc, de chien ou de chat
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable – la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine A par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Capacité standard : l’agarose Pierce protéine A comporte une charge normale de protéine A immobilisée, offrant une capacité de liaison de 12 à 19 mg de résine d’IgG/ml humaine (env. 6 à 8 mg de résine d’IgG/ml de souris)
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : microbilles d’agarose réticulée à 6 % ; flacons de 5 ml et de 25 ml
  • Colonnes à centrifuger : Colonnes de 1 ml
  • Kit de purification : kit complet contenant cinq colonnes de 1 ml
  • En vrac et selon vos besoins : indiquez-nous quels sont vos besoins en agarose Pierce Protéine A en vrac
Comprend :
Le kit contient des colonnes de protéine A (1 ml chacune), un tampon de liaison des IgG de la protéine A, un tampon d’élution des IgG et des colonnes de dessalage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Colonne
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format 15 ml conique, colonne de centrifugation
Phase stationnaire Protéine A
Cible de purification Anticorps IgG
Suffisant pour Colonne de 12 à 19 mg d’IgG humaine/ml
Contenu et stockage À la réception, conserver le produit entre 4°C et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.
Quantité 5 colonnes