Description
Employez diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps avec la protéine A-agarose Thermo Scientific™ Pierce, une résine de protéine A et d’agarose en microbilles de capacité standard.
La protéine A est une protéine dérivée de bactéries qui se fixe, avec une spécificité et une affinité élevées, au fragment Fc des anticorps, en particulier ceux de la classe IgG. Par rapport à son alternative (protéine G), la protéine A offre la capacité de liaison la plus élevée pour les sous-classes d’IgG de lapins, cochons, chiens et chats. La protéine A a également une capacité de liaison supérieure pour l’IgG humaine, excepté l’IgG3, à laquelle elle se fixe faiblement. La protéine A se fixe aussi faiblement à l’IgG1 de souris. Elle n’est pas recommandée dans la plupart des applications avec cet isotype d’anticorps.
Points clés :
Protéine A native – la Protéine A immobilisée est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum humain, de lapin, de porc, de chien ou de chat
Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
Inerte et stable – la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine A par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
Capacité standard : l’agarose Pierce protéine A comporte une charge normale de protéine A immobilisée, offrant une capacité de liaison de 12 à 19 mg de résine d’IgG/ml humaine (env. 6 à 8 mg de résine d’IgG/ml de souris)
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
- Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
- Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
- Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
- Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
- Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
- Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
- Pâtes de résine : microbilles d’agarose réticulée à 6 % ; flacons de 5 ml et de 25 ml
- Colonnes à centrifuger : Colonnes de 1 ml
- Kit de purification : kit complet contenant cinq colonnes de 1 ml
- En vrac et selon vos besoins : indiquez-nous quels sont vos besoins en agarose Pierce Protéine A en vrac
Comprend :
Le kit contient des colonnes de protéine A (1 ml chacune), un tampon de liaison des IgG de la protéine A, un tampon d’élution des IgG et des colonnes de dessalage
Specifications
Specifications
| Type de produit | Agarose |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de colonne | Résine d’agarose, affinité |
| Format | Flacon |
| Phase stationnaire | Protéine A |
| Cible de purification | Anticorps IgG |
| Suffisant pour | 12 à 19 mg d’IgG humaine/ml de résine ; 6 à 8 mg d’IgG de souris/ml de résine |
| Contenu et stockage | À la réception, conserver le produit entre 4°C et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Quantité | 25 ml |