Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A
Code produit 10147393 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10147393 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10147393 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21181
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez les anticorps humains et du lapin, en particulier les isotypes IgG, pour le transfert de Western, l’ELISA et d’autres immunoessais avec cette protéine A recombinante purifiée et biotinylée.
Les formes purifiées et conjuguées de la protéine A recombinante Thermo Scientific™ Pierce permettent d’analyser et de détecter les anticorps humains et de lapin, en particulier les isotypes IgG, dans le transfert Western, les tests ELISA, l’immunohistochimie et d’autres protocoles d’immunoessai.
La protéine A est un composant de paroi cellulaire produit par plusieurs souches de Staphylococcus aureus qui consiste en une seule chaîne polypeptidique et qui contient peu ou pas de glucides. La molécule de protéine A contient quatre sites de liaison à haute affinité capables d’interagir avec la région Fc à partir d’IgG de plusieurs espèces, y compris l’homme et le lapin. La liaison optimale se produit au pH 8,2, bien que la liaison soit également efficace dans des conditions neutres ou physiologiques (pH 7 à 7,6).
Points clés :
  • Contient quatre domaines de liaison Fc par protéine
  • Mieux que la protéine G pour les IgG polyclonales provenant du sérum de lapin, de porc, de chien et de chat
  • Plus pauvres que la protéine G pour l’IgG1 de souris, l’IgG3 humain et les anticorps de rat, de chèvre et de vache
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Protéine A Pierce
Quantité 5 mg
Gamme de produits Pierce
Forme Poudre
Sous-type de protéine Protéine A
Espèces Humain, lapin
Cible Anticorps
Contenu et stockage À réception, conservez à -20°C. Le produit est livré avec un bloc réfrigérant.